Learn More
4-(4-Nitrophenylazo)-1-naphthol, Honeywell™ Fluka™
Code produit 15636920 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15636920 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15636920 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 7300010G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Nitrophenylazo)-1-naphthol
Point de fusion 270°C
Note relative au nom For the determination of Mg
CAS 5290-62-0
Formule moléculaire C16H11N3O3
Formule linéaire O2NC6H4N=NC10H6OH
Numéro MDL MFCD00003975
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 961660
Clé InChI UYDXOFSMBKSLPM-OBGWFSINSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=O)C=CC(=NNC3=CC=C(C=C3)[N+](=O)[O-])C2=C1
Nom IUPAC (4E)-4-[(4-nitrophenyl)hydrazinylidene]naphthalen-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 293.282
CID PubChem 5918035
Poids de la formule 293.28g/mol
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Red
Quantité 10 g
Forme physique Poudre