Learn More
4-(4-Nitrophénylazo)-1-naphtol
Code produit 11433634
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11433634 10 g 10g
11453634 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11433634 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11277.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5290-62-0
Formule moléculaire C16H11N3O3
Poids moléculaire (g/mol) 293.282
Numéro MDL MFCD00003975
Clé InChI UYDXOFSMBKSLPM-OBGWFSINSA-N
Synonyme 4-4-nitrophenylazo-1-naphthol, magneson ii, magnezon ii, p-nitrphenylazo-alpha-naphthol, 1-naphthol, 4-p-nitrophenyl azo, 1-naphthalenol, 4-4-nitrophenyl azo, 4-p-nitrophenyl azo-1-naphthol, 4-4-nitrophenyl azo-1-naphthol, 4-4-nitrophenyl azo-1-naphthalenol
CID PubChem 5918035
Nom IUPAC (4E)-4-[(4-nitrophényl)hydrazinylidène]naphtalène-1-one
SMILES C1=CC=C2C(=O)C=CC(=NNC3=CC=C(C=C3)[N+](=O)[O-])C2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4- (4-Nitrophenylazo)-1-naphthol
Point de fusion ∼270°C (decomposition)
Quantité 10 g
Beilstein 961660
Poids de la formule 293.28