Learn More
4-(4-Nitrophénylazo)-1-naphtol
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4- (4-Nitrophenylazo)-1-naphthol |
| Point de fusion | ∼270°C (decomposition) |
| Quantité | 250 g |
| Beilstein | 961660 |
| Poids de la formule | 293.28 |