Learn More
Ester méthylique de l'acide 4-(4-oxobutyl)benzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(4-Oxobutyl)benzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 106200-41-3 |
| Formule moléculaire | C12H14O3 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | Methyl 4-(4-Oxobutyl)benzoate |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H14O3/c1-15-12(14)11-7-5-10(6-8-11)4-2-3-9-13/h5-9H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | O=CCCCC1=CC=C(C(OC)=O)C=C1 |
| Nom IUPAC | 4-(4-oxobutyl)benzoate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 206.24 |
| Poids de la formule | 206.0943 |