Learn More
4,4‘ -oxybis(acide benzoïque), 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11382727
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11382727 100 g 100g
11372727 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11382727 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15651.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2215-89-6 | C14H10O5 | 258.229 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2215-89-6
Formule moléculaire C14H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 258.229
Numéro MDL MFCD00013988
Clé InChI WVDRSXGPQWNUBN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-oxybis benzoic acid, 4,4'-oxydibenzoic acid, 4,4'-oxybisbenzoic acid, 4-4-carboxyphenoxy benzoic acid, benzoic acid, 4,4'-oxybis, 4,4'-dicarboxydiphenyl ether, 4,4-oxobisbenzoic acid, 4,4'-diphenyl ether dicarboxylic acid, diphenyl ether 4,4'-dicarboxylic acid, pubchem9032
CID PubChem 75183
Nom IUPAC 4-(4-carboxyphénoxy)acide benzoïque
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)OC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Oxybis(benzoic acid)
Point de fusion 329°C to 332°C
Quantité 100 g
Beilstein 2218315
Poids de la formule 258.23
Pourcentage de pureté ≥98%