Learn More
4,4'-Oxybis(butan-1-ol), TRC
Code produit 30410302
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30410302 10 mg 10mg
30410044 100 mg -
30410936 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30410302 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO86854310MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3403-82-5
Formule moléculaire C8H18O3
Poids moléculaire (g/mol) 162.22
Synonyme Dibutylene Glycol
Nom IUPAC 4-(4-hydroxybutoxy)butan-1-ol
SMILES OCCCCOCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Oxybis(butan-1-ol)
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H18O3/c9-5-1-3-7-11-8-4-2-6-10/h9-10H,1-8H2
Poids de la formule 162.1256