Learn More
Chlorure de 4,4'-oxydibenzènesulfonyle, TRC
Code produit 30428393
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30428393 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30428393 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO8706301G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Oxydibenzenesulfonyl Chloride
CAS 121-63-1
Formule moléculaire C12H8Cl2O5S2
Quantité 1 g
Synonyme 4,4'-Oxybis[benzenesulfonyl Chloride], 4,4'-Bis(chlorosulfonyl)biphenyl Ether, 4,4'-Bis(chlorosulfonyl)diphenyl Ether, 4,4'-Oxybis(benzenesulfonyl Chloride), 4,4'-Oxydibenzenesulfonyl Chloride, Bis(4-Chlorosulfonylphenyl) Ether, Diphenyl Ether 4,4’-Disulfonyl Chloride, NSC 212, Oxybis(4-benzenesulfonyl Chloride), Oxybis(benzenesulfonyl Chloride), Phenoxybenzene-4,4'-disulfonyl Chloride, p,p'-Oxybis(benzenesulfonyl Chloride), 4,4’-Oxybisbenzenesulfonyl Chloride
Formule InChI InChI=1S/C12H8Cl2O5S2/c13-20(15,16)11-5-1-9(2-6-11)19-10-3-7-12(8-4-10)21(14,17)18/h1-8H
SMILES ClS(=O)(=O)c1ccc(Oc2ccc(cc2)S(=O)(=O)Cl)cc1
Nom IUPAC chlorure de 4-(4-chlorosulfonylphénoxy)benzènesulfonyle
Poids moléculaire (g/mol) 367.22
Poids de la formule 365.919