Learn More
4,4'-oxydiphénol, 99 %, ACROS Organics™
Code produit 10405281 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
25 g ; flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10405281 25 g ; flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10405281 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 416680250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4′-Oxydiphenol
CAS 1965-09-9
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C12H10O3
Formule linéaire HOC6H4OC6H4OH
Numéro MDL MFCD00016463
Quantité 25g
Synonyme 4,4'-oxydiphenol, 4,4'-dihydroxydiphenyl ether, phenol, 4,4'-oxybis, 4-4-hydroxyphenoxy phenol, p,p'-oxydiphenol, phenol, 4,4'-oxydi, p,p'-oxybisphenol, 4,4'-oxybisphenol, bis 4-hydroxyphenyl ether, unii-7l83kgh26s
Clé InChI NZGQHKSLKRFZFL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1O)OC2=CC=C(C=C2)O
Nom IUPAC 4-(4-hydroxyphénoxy)phénol
Poids moléculaire (g/mol) 202.21
CID PubChem 16069
Poids de la formule 202.21
Pourcentage de pureté 99%