Learn More
4-(4-pyridylméthyl)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10344702
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10344702 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10059191 1 g Flacon en verre ambré 1g
10615145 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10344702 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB01214CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 27692-74-6
Formule moléculaire C12H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 184.242
Numéro MDL MFCD00053060
Clé InChI WZXYYQHVDJMIFF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-pyridylmethyl aniline, 4-pyridin-4-ylmethyl aniline, 4-pyridin-4-ylmethyl-phenylamine, benzenamine, 4-4-pyridinylmethyl, 4-4-pyridinylmethyl aniline, 4-pyridin-4-yl methyl aniline, 4-pyridin-4-ylmethyl phenyl amine, 4-4-pyridylmethyl phenylamine, 4-p-aminobenzylpyridine, enamine_005904
CID PubChem 307158
Nom IUPAC 4-(pyridine-4-ylméthyl)aniline
SMILES C1=CC(=CC=C1CC2=CC=NC=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Pyridylmethyl)aniline
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 184.24
Pourcentage de pureté 97%
Qualité Technique