Learn More
Acide 4,4’-stilbènedicarboxylique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11473794
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11473794 1 g 1g
11483794 5 g 5g
11493794 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11473794 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11839.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 100-31-2 | C16H12O4 | 268.268 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-31-2
Formule moléculaire C16H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 268.268
Numéro MDL MFCD00013994
Clé InChI SBBQDUFLZGOASY-OWOJBTEDSA-N
Synonyme 4,4'-stilbenedicarboxylic acid, stilbene-4,4'-dicarboxylic acid, 4-e-2-4-carboxyphenyl ethenyl benzoic acid, 4,4'-ethene-1,2-diyl dibenzoic acid, 4,4'-stilbenedicarboxylicacid, z-4,4'-ethene-1,2-diyl dibenzoic acid, 4-1e-2-4-carboxyphenyl vinyl benzoic acid, 4,4'-ethene-1,2-diyldibenzoicacid, cis-stilbene-4,4'-dicarboxylic acid, 4,4'-dicarboxystilbene
CID PubChem 5374688
Nom IUPAC 4-[(E)-2-(4-carboxyphényl)éthényl]benzoïque
SMILES C1=CC(=CC=C1C=CC2=CC=C(C=C2)C(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Stilbenedicarboxylic acid
Point de fusion >300°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 268.27
Pourcentage de pureté 96%