Learn More
4,4'-sulfonyldiphénol, 99,7 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10466970 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10466970 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10466970 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 146915000
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4, 4'-Sulfonyldiphenol
Note relative au nom 99.7%
CAS 80-09-1
% min. CAS 99.6
% max. CAS 100.0
Point de fusion >245°C
Couleur Gris-vert à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.6 % min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire C12H10O4S
Formule linéaire O2S(C6H4OH)2
Numéro MDL MFCD00002350
Quantité 500 g
Beilstein 06, 861
Synonyme 4,4'-sulfonyldiphenol, bisphenol s, bis 4-hydroxyphenyl sulfone, phenol, 4,4'-sulfonylbis, 4,4'-dihydroxydiphenyl sulfone, 4-hydroxyphenyl sulfone, bis p-hydroxyphenyl sulfone, 4,4'-sulfonylbisphenol, diphone c
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
Clé InChI VPWNQTHUCYMVMZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Nom IUPAC 4-(4-hydroxybenzenesulfonyl)phenol
Poids moléculaire (g/mol) 250.27
CID PubChem 6626
ChEBI CHEBI:34372
Poids de la formule 250.27
Pourcentage de pureté 99.70%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4,4'-Sulfonyldiphenol