Learn More
Acide 4-[4-(tert-butoxycarbonyl)pipérazino]benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10682055
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10682055 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10012212 1 g Flacon en verre ambré 1g
10265604 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10682055 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC30001CB
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 162046-66-4
Formule moléculaire C16H22N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 306.362
Clé InChI BEDWYXZFIYMEJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl benzoic acid, 4-4-tert-butoxycarbonyl piperazino benzoic acid, 4-4-carboxyphenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-4-boc-1-piperazineyl benzoic acid, 4-4-carboxy-phenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-4-carboxyphenyl-4-boc piperazine, 4-4-boc-piperazin-1-yl benzoic acid, 1-boc-4-4-carboxy-phenyl-piperazine, 1-4-boc-piperazin-1-yl-benzoic acid
CID PubChem 2795508
Nom IUPAC Acide 4-[4-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonyl]pipérazine-1-yl]benzoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazino]benzoic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 306.36
Pourcentage de pureté 97%