Learn More
4,4-Tétraméthylèneglutarimide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 8-Azaspiro[4,5]decane-7,9-dione |
| CAS | 1075-89-4 |
| Notes de qualité de la pureté | GC |
| Formule moléculaire | C9 H13 N O2 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 8-Azaspiro[4,5]decane-7,9-dione, Buspirone Hydrochloride Imp. K (EP), 1,1-Cyclopentanediacetimide (6CI,7CI,8CI), 3,3-Tetramethyleneglutarimide, 3-Spirocyclopentaneglutarimide, 4,4-Tetramethyleneglutarimide, NSC 400092, β-Spirocyclopentaneglutarimide |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H13NO2/c11-7-5-9(3-1-2-4-9)6-8(12)10-7/h1-6H2,(H,10,11,12) |
| SMILES | O=C1CC2(CCCC2)CC(=O)N1 |
| Nom IUPAC | 8-azaspiro[4.5]décane-7,9-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 167.2 |
| Afficher plus |