Learn More
4,4’-thiodiphénol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11346886
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11346886 100 g 100g
11356886 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11346886 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04308.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2664-63-3 | C12H10O2S | 218.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2664-63-3
Formule moléculaire C12H10O2S
Poids moléculaire (g/mol) 218.27
Numéro MDL MFCD00002349
Clé InChI VWGKEVWFBOUAND-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-thiodiphenol, bis 4-hydroxyphenyl sulfide, thiobisphenol, 4,4'-thiobis-phenol, phenol, 4,4'-thiobis, 4,4'-thiobisphenol, 4,4'-dihydroxydiphenyl sulfide, bis 4-oxyphenyl sulfide, p,p'-dihydroxydiphenyl sulfide, 4,4'-dioxydiphenyl sulfide
CID PubChem 17570
ChEBI CHEBI:38957
Nom IUPAC 4-[(4-hydroxyphenyl)sulfanyl]phenol
SMILES OC1=CC=C(SC2=CC=C(O)C=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Thiodiphenol
Point de fusion 151°C to 155°C
Quantité 100 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 2050739
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 218.27
Pourcentage de pureté ≥98%