Learn More
4-(4-thiomorpholinyl)aniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15450019
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15450019 250 mg 250mg
15430019 1 g 1g
15440019 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15450019 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63360.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 22589-35-1 | C10H14N2S | 194.296 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22589-35-1
Formule moléculaire C10H14N2S
Poids moléculaire (g/mol) 194.296
Numéro MDL MFCD01625958
Clé InChI RQXQMUUSQGCLPL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-thiomorpholinoaniline, 4-thiomorpholin-4-yl aniline, 4-thiomorpholin-4-yl phenylamine, 4-thiomorpholinobenzenamine, 4-thiomorpholin-4-yl-phenylamine, benzenamine,4-4-thiomorpholinyl, benzenamine, 4-4-thiomorpholinyl, 4-p-aminophenyl-tetrahydro-4h-1,4-thiazine
CID PubChem 10774206
Nom IUPAC 4-thiomorpholine-4-ylaniline
SMILES C1CSCCN1C2=CC=C(C=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Thiomorpholinyl)aniline
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 194.3
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide