Learn More
4-[4-(Trifluorométhoxy)phénoxy]pipéridine, TRC
Code produit 30449748
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30449748 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30449748 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7908905G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine
CAS 287952-67-4
Formule moléculaire C12H14F3NO2
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C12H14F3NO2/c13-12(14,15)18-11-3-1-9(2-4-11)17-10-5-7-16-8-6-10/h1-4,10,16H,5-8H2
SMILES FC(F)(F)Oc1ccc(OC2CCNCC2)cc1
Nom IUPAC 4-[4-(trifluorométhoxy)phénoxy]pipéridine
Poids moléculaire (g/mol) 261.24
Poids de la formule 261.0977