Learn More
4-[5-(4,4,5,5-Tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-pyridinyl]morpholine, Thermo Scientific™
Code produit 10611875
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10611875 1 g Flacon en verre ambré 1g
11370577 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10611875 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC17539DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 485799-04-0
Formule moléculaire C15H23BN2O3
Poids moléculaire (g/mol) 290.17
Numéro MDL MFCD04039874
Clé InChI ZGDLVKWIZHHWIR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl morpholine, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 6-morpholinopyridin-3-ylboronic acid pinacol ester, 2-morpholinopyridine-5-boronic acid, pinacol ester, 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridin-2-yl-morpholine, 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinyl morpholine, 2-4-morpholino pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 4-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl morpholine, 6-morpholinopyridine-3-boronic acid pinacol ester
CID PubChem 2795363
Nom IUPAC 4-[5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine-2-yl]morpholine
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(N=C1)N1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-pyridinyl]morpholine
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 290.17
Pourcentage de pureté 97%