Learn More
4,5,6,7-Tetrabromo-1H-benzotriazole, TRC
Code produit 30410994
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30410994 5 mg 5mg
30410450 50 mg -
30420920 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30410994 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT2913255MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17374-26-4
Formule moléculaire C6 H Br4 N3
Poids moléculaire (g/mol) 434.71
Synonyme TBB
Nom IUPAC 4,5,6,7-tetrabromo-1H-benzotriazole
SMILES Brc1c(Br)c(Br)c2[nH]nnc2c1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5,6,7-Tetrabromo-1H-benzotriazole
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C6HBr4N3/c7-1-2(8)4(10)6-5(3(1)9)11-13-12-6/h(H,11,12,13)
Poids de la formule 430.6904