Learn More
4,5,6,7-Tétrabromophénolphtaléine (> 80%), TRC
Code produit 30422649
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30422649 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30422649 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT295648250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5,6,7-Tetrabromophenolphthalein
CAS 13027-28-6
Formule moléculaire C20 H10 Br4 O4
Quantité 250 mg
Synonyme 4,5,6,7-tetrabromo-3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-1(3H)-Isobenzofuranone, 4,5,6,7-tetrabromo-Phenolphthalein (6CI,7CI,8CI), 4,5,6,7-Tetrabromo-3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-1(3H)-isobenzofuranone, 4,5,6,7-Tetrabromo-3,3-bis(4-hydroxyphenyl)phthalide, Phenoltetrabromphthalein
Formule InChI InChI=1S/C20H10Br4O4/c21-15-13-14(16(22)18(24)17(15)23)20(28-19(13)27,9-1-5-11(25)6-2-9)10-3-7-12(26)8-4-10/h1-8,25-26H
SMILES Oc1ccc(cc1)C2(OC(=O)c3c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c23)c4ccc(O)cc4
Nom IUPAC 4,5,6,7-tétrabromo-3,3-bis(4-hydroxyphényl)-2-benzofuran-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 633.907
Poids de la formule 629.731