Learn More
Alfa Aesar™ 4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indazole, 98 %
Code produit 11351307
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11351307 1 g 1g
11361307 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11351307 Fournisseur Alfa Aesar™ Code fournisseur L01515.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2305-79-5
Formule moléculaire C7H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 122.171
Numéro MDL MFCD00014565
Clé InChI GDSQTWDUCDSZEY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,5,6,7-tetrahydroindazole, 4,5,6,7-tetrahydro-2h-indazole, 1h-indazole, 4,5,6,7-tetrahydro, 3,4-tetramethylenepyrazole, 4 5 6 7 tetrahydroindazole, 1h-4,5,6,7-tetrahydroindazole, acmc-1cl2g, 4,6,7-tetrahydroindazole, 4,6,7-tetrahydro-1h-indazole, 3,4-tetramethylene-1h-pyrazole
CID PubChem 75317
Nom IUPAC 4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole
SMILES C1CCC2=C(C1)C=NN2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indazole
Point de fusion 80°C to 84°C
Point d’ébullition 140°C to 142°C (2 mmHg)
Quantité 1 g
Beilstein 2420
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 98%