Learn More
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indazole, 98 %
Code produit 11361307
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11361307 5 g -
11351307 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11361307 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01515.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2305-79-5
Formule moléculaire C7H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 122.171
Numéro MDL MFCD00014565
Clé InChI GDSQTWDUCDSZEY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,5,6,7-tetrahydroindazole, 4,5,6,7-tetrahydro-2h-indazole, 1h-indazole, 4,5,6,7-tetrahydro, 3,4-tetramethylenepyrazole, 4 5 6 7 tetrahydroindazole, 1h-4,5,6,7-tetrahydroindazole, acmc-1cl2g, 4,6,7-tetrahydroindazole, 4,6,7-tetrahydro-1h-indazole, 3,4-tetramethylene-1h-pyrazole
CID PubChem 75317
Nom IUPAC 4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole
SMILES C1CCC2=C(C1)C=NN2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indazole
Point de fusion 80°C to 84°C
Point d’ébullition 140°C to 142°C (2 mmHg)
Quantité 5 g
Beilstein 2420
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 98%