Learn More
4,5,6,7-chlorhydrate de tétrahydro-5-azabenzimidazole, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15469126
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15469126 250 mg 250mg
15459126 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15469126 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64755.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 879668-17-4 | C6H10ClN3 | 159.617 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 879668-17-4
Formule moléculaire C6H10ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 159.617
Numéro MDL MFCD11846200
Clé InChI CHLFJSVTUQAGSC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,5,6,7-tetrahydro-3h-imidazo 4,5-c pyridine hydrochloride, 4,5,6,7-tetrahydro-3h-imidazo 4,5-c pyridine hcl, 4,5,6,7-tetrahydro-1h-imidazo 4,5-c pyridine hydrochloride, 3h,4h,5h,6h,7h-imidazo 4,5-c pyridine hydrochloride, 4,5,6,7-tetrahydro-5-azabenzimidazole hydrochloride, 3h,4h,5h,6h,7h-imidazo 4,5-c pyridine hydrochloridyl, 1h,4h,5h,6h,7h-imidazo 4,5-c pyridine hydrochloride, 4,5,6,7-tetrahydro-1h-imidazo 3,4-c pyridine hydrochloride, 4,5,6,7-tetrahydro-imidazo-4,5-c-pyridine hydrochloride
CID PubChem 21330723
Nom IUPAC 4,5,6,7-tétrahydro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine ; chlorhydrate
SMILES C1CNCC2=C1N=CN2.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5,6,7-Tetrahydro-5-azabenzimidazole hydrochloride
Quantité 250 mg
Beilstein 15312806
Poids de la formule 159.62
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide