Learn More
Acide 4,5,6,7-tétrahydro-benzo[c]thiophène-1-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10752673
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10752673 250 mg 250mg
10079131 1 g 1g
10352145 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10752673 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC22801CB
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 6435-75-2
Formule moléculaire C9H10O2S
Poids moléculaire (g/mol) 182.24
Numéro MDL MFCD03086149
Clé InChI ZBNTUDLPJCXPNF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,5,6,7-tetrahydrobenzo c thiophene-1-carboxylic acid, 4,5,6,7-tetrahydro-benzo c thiophene-1-carboxylic acid, 1-carboxy-4,5,6,7-tetrahydrobenzo c thiophene, 4,5,6,7-tetrahydrobenzo 2,1-c thiophenecarboxylic acid, benzo c thiophene-1-carboxylicacid, 4,5,6,7-tetrahydro, 4,5,6,7-tetrahydro-2-benzo b thiophene-1-carboxylic acid
CID PubChem 299400
Nom IUPAC 4,5,6,7-tetrahydro-2-benzothiophene-1-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=C2CCCCC2=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5,6,7-Tetrahydro-benzo[c]thiophene-1-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 182.24
Pourcentage de pureté 97%