Learn More
Acide 4,5,6,7-tétrahydrobenzo[b]thiophène-2-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15458295
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15458295 5 g 5g
15468295 250 mg 250mg
15448295 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15458295 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33062.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 40133-07-1 | C9H10O2S | 182.237 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate. Benzoylthiophenes are allosteric enhancers (AE) of agonist activity at the A1 adenosine receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Les benzoylthiophènes sont des amplificateurs allostériques (AE) de l’activité agoniste du récepteur de l’adénosine A1.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau (0,26 g/l) (25°C),
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Veiller à une ventilation suffisante. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40133-07-1
Formule moléculaire C9H10O2S
Poids moléculaire (g/mol) 182.237
Numéro MDL MFCD00464469
Clé InChI ROLXOQXKNDKXTA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-2-carboxylic acid, 4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophene-2-carboxylic acid, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 4,5,6,7-tetrahydro, acmc-1asbb, enamine_001826, 2-carboxy-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene, 2-carboxy-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene, 4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-2-carboxylicacid, 4,5,6,7-tetrahydrobenzo b-thiophene-2-carboxylic acid, 4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophene-2-carboxylic
CID PubChem 2063443
Nom IUPAC 4,5,6,7-acide tétrahydro-1-benzothiophène-2-carboxylique
SMILES C1CCC2=C(C1)C=C(S2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Point de fusion 191°C to 193°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Poids de la formule 182.24
Pourcentage de pureté 97%