Learn More
Acide 4,5,6,7-tétrahydrobenzo[b]thiophène-2-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid |
| % min. CAS | 96.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 195°C to 205°C |
| Couleur | Blanc |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Formule moléculaire | C9H10O2S |
| Quantité | 1 g |
| Poids moléculaire (g/mol) | 182.237 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.