Learn More
4,5,6,7-Tétrahydrobenzo[b]thiophène-2-chlorure de sulfonyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15488955
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15488955 250 mg 250mg
15478955 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15488955 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34470.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 128852-17-5 | C8H9ClO2S2 | 236.73 g/mol
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-sulfonyl chloride is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 4,5,6,7-tétrahydrobenzo[b]thiophène-2-sulfonyle est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 128852-17-5
Formule moléculaire C8H9ClO2S2
Poids moléculaire (g/mol) 236.73
Numéro MDL MFCD18825753
Clé InChI UUBSHLWNADKCBU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, 2-chlorosulphonyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene, 4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-2-sulphonyl chloride, 4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-2-sulphonyl chloride, 4,5,6,7-tetrahydro-1-benzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, benzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, 4,5,6,7-tetrahydro-9ci
CID PubChem 15158650
Nom IUPAC Chlorure de 4,5,6,7-tétrahydro-1-benzothiophène-2-sulfonyle
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC2=C(CCCC2)S1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-sulfonyl chloride
Point de fusion 64°C to 66°C
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water
Poids de la formule 236.74
Pourcentage de pureté 95%