Learn More
4,5,6,7-Tétrahydrobenzo[b]thiophène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15497247
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15497247 1 g 1g
15417257 250 mg 250mg
15407257 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15497247 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34309.03
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 13129-17-4 | C8H10S | 138.228 g/mol
It is an active pharmaceutical intermediate. Condensation of amino carboxyalkyl derivative of 4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene with salicylaldehyde yielded a potentially tridentate Schiff base (HSAT), which formed a series of copper(II) complexes. Reaction of ethyl 2-diazo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylate 1 with 3-iminobutyronitrile 2 gave the hydrazone derivative.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un intermédiaire pharmaceutique actif. La condensation du dérivé amino-carboxyalkyle du 4,5,6,7-tétrahydrobenzo[b]thiophène avec le salicylaldéhyde conduit à une base de Schiff potentiellement tridentate (HSAT), qui forme une série de complexes de cuivre(II). La réaction de l‘éthyl 2-diazo-4,5,6,7-tétrahydrobenzo[b]thiophène-3-carboxylate 1 avec le 3-iminobutyronitrile 2 conduit au dérivé de l‘hydrazone.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à température ambiante. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13129-17-4
Formule moléculaire C8H10S
Poids moléculaire (g/mol) 138.228
Numéro MDL MFCD19442759
Clé InChI CBKDCOKSXCTDAA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene, benzothiophene, 4,5,6,7-tetrahydro, 4,5,6,7-tetrahydro-2-benzothiophene, benzo b thiophene, 4,5,6,7-tetrahydro, 5-17-01-00498 beilstein handbook reference
CID PubChem 22946
Nom IUPAC 4,5,6,7-tétrahydro-1-benzothiophène
SMILES C1CCC2=C(C1)C=CS2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene
Point d’ébullition 55°C (1 mmHg)
Indice de réfraction 1.558
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 138.23
Pourcentage de pureté 97%