Learn More
4,5,6,7-tétrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10627040 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10627040 1 g 1g
10332020 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10627040 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 431090010
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 307308-03-8 | C8H10N2O | 150.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 307308-03-8
Formule moléculaire C8H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 150.18
Clé InChI CSPINDKIWMCRNX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,5,6,7-tetrahydropyrazolo 1,5-a pyridine-3-carbaldehyde, 4,5,6,7-tetrahydropyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxaldehyde, 4h,5h,6h,7h-pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carbaldehyde, 4,5,6,7-tetrahydro-pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carbaldehyde, pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxaldehyde,4,5,6,7-tetrahydro-9ci, pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxaldehyde, 4,5,6,7-tetrahydro-9ci
CID PubChem 45083680
Nom IUPAC 4,5,6,7-tétrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbalaldéhyde
SMILES C1CCN2C(=C(C=N2)C=O)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5,6,7-Tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbaldehyde
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 150.18
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide ou liquide à faible fusion