Learn More
Acide 4,5,6,7-tétrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10872641 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10872641 1 g Flacon en verre 1g
10744502 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10872641 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 432670010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 307307-97-7 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 307307-97-7
Formule moléculaire C8H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Numéro MDL MFCD09056813
Clé InChI VOAKNFVZEGNOKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,5,6,7-tetrahydropyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylic acid, 4h,5h,6h,7h-pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylic acid, pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylic acid, 4,5,6,7-tetrahydro, 4,5,6,7-tetrahydro-pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylic acid, pubchem23924, 4,5,6,7-tetrahydropyrazolo 1,5-a pyridine-3-carbox, 4?5?6?7-tetrahydropyrazolo 1?5-a pyridine-3-carboxylic acid, pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylicacid, 4,5,6,7-tetrahydro
CID PubChem 21941376
Nom IUPAC Acide 4,5,6,7-tétrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylique
SMILES C1CCN2C(=C(C=N2)C(=O)O)C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 4,5,6,7-Tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 215°C to 223°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4,5,6,7-Tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.