Learn More
Chlorhydrate de 4,5,6,7-tétrahydrothiéno[2,3-c]pyridine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4,5,6,7-Tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine Hydrochloride |
| CAS | 28783-38-2 |
| Formule moléculaire | C7H10ClNS |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H9NS.ClH/c1-3-8-5-7-6(1)2-4-9-7;/h2,4,8H,1,3,5H2;1H |
| SMILES | Cl.C1Cc2ccsc2CN1 |
| Nom IUPAC | 4,5,6,7-tétrahydrothiéno[2,3-c]pyridine;chlorhydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 175.68 |
| Poids de la formule | 175.0222 |