Learn More
4,5,6,7-Tétrahydrothieno[3,2-c]pyridine-2-ol 2-Acétate Chlorhydrate, TRC
Code produit 30417307
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30417307 50 mg -
30426223 5 mg 5mg
30409960 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30417307 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT29581550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1151904-84-5
Formule moléculaire C9H12ClNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 233.72
Synonyme Thieno[3,2-c]pyridin-2-ol, 4,5,6,7-tetrahydro-, 2-acetate, hydrochloride (1:1) (ACI), 4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2-ol 2-acetate hydrochloride
Nom IUPAC 4,5,6,7-tétrahydrothieno[3,2-c]pyridine-2-yl acétate ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CC(=O)Oc1cc2CNCCc2s1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2-ol 2-Acetate Hydrochloride
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H11NO2S.ClH/c1-6(11)12-9-4-7-5-10-3-2-8(7)13-9;/h4,10H,2-3,5H2,1H3;1H
Poids de la formule 233.0277