Learn More
4,5,6,7-Tétrahydrothieno[3,2-c]pyridine-2-ol 2-Acétate Chlorhydrate, TRC
Code produit 30426223
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30426223 5 mg 5mg
30417307 50 mg -
30409960 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30426223 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT2958155MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1151904-84-5
Formule moléculaire C9H12ClNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 233.72
Synonyme Thieno[3,2-c]pyridin-2-ol, 4,5,6,7-tetrahydro-, 2-acetate, hydrochloride (1:1) (ACI), 4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2-ol 2-acetate hydrochloride
Nom IUPAC 4,5,6,7-tétrahydrothieno[3,2-c]pyridine-2-yl acétate ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CC(=O)Oc1cc2CNCCc2s1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2-ol 2-Acetate Hydrochloride
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H11NO2S.ClH/c1-6(11)12-9-4-7-5-10-3-2-8(7)13-9;/h4,10H,2-3,5H2,1H3;1H
Poids de la formule 233.0277