Learn More
Chlorhydrate de 4,5,6,7-tétrahydrothiéno[3,2-c]pyridine, 96 %, Alfa Aesar™
Code produit 11367639
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11367639 5 g -
11357639 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11367639 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H28243.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 28783-41-7
Formule moléculaire C7H10ClNS
Poids moléculaire (g/mol) 175.674
Numéro MDL MFCD05861485
Clé InChI QMXCTKPNQFJZGK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,5,6,7-tetrahydrothieno 3,2-c pyridine hydrochloride, 4,5,6,7-tetrahydrothieno 3,2,c pyridine hydrochloride, 4h,5h,6h,7h-thieno 3,2-c pyridine hydrochloride, 4,5,6,7-tetrahydrothieno 3,2-c pyridine hcl, 4,5,6,7-tetrahydrothieno 3,2,c pyridine hcl, unii-e0hb70dq7n, 4,5,6,7-tetrahydro-thieno 3,2-c pyridine hydrochloride, thieno 3,2-c pyridine, 4,5,6,7-tetrahydro-, hydrochloride
CID PubChem 10176342
Nom IUPAC 4,5,6,7-tétrahydro-thieno[-c]pyridine3,2-c]pyridine ; chlorhydrate
SMILES C1CNCC2=C1SC=C2.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride
Point de fusion 222°C to 224°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 175.68
Pourcentage de pureté 96%