Learn More
4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]chlorhydrate de pyridine, TRC
Code produit 30413913
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30413913 1 g -
30422950 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30413913 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT2957501G
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28783-41-7
Formule moléculaire C7 H9 N S . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 175.68
Synonyme Thieno[3,2-c]pyridine, 4,5,6,7-tetrahydro-, hydrochloride (1:1), Thieno[3,2-c]pyridine, 4,5,6,7-tetrahydro-, hydrochloride (8CI,9CI), 4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride
Nom IUPAC 4,5,6,7-tétrahydrothieno[3,2-c]pyridine ; Chlorhydrate
SMILES Cl.C1Cc2sccc2CN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5,6,7-Tetrahydro-thieno[3,2-c]pyridine Hydrochloride
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C7H9NS.ClH/c1-3-8-5-6-2-4-9-7(1)6;/h2,4,8H,1,3,5H2;1H
Poids de la formule 175.0222