Learn More
4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]chlorhydrate de pyridine, TRC
Code produit 30422950
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30422950 2.5 g 2.50g
30413913 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30422950 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT2957502.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28783-41-7
Formule moléculaire C7 H9 N S . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 175.68
Synonyme Thieno[3,2-c]pyridine, 4,5,6,7-tetrahydro-, hydrochloride (1:1), Thieno[3,2-c]pyridine, 4,5,6,7-tetrahydro-, hydrochloride (8CI,9CI), 4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride
Nom IUPAC 4,5,6,7-tétrahydrothieno[3,2-c]pyridine ; Chlorhydrate
SMILES Cl.C1Cc2sccc2CN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5,6,7-Tetrahydro-thieno[3,2-c]pyridine Hydrochloride
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C7H9NS.ClH/c1-3-8-5-6-2-4-9-7(1)6;/h2,4,8H,1,3,5H2;1H
Poids de la formule 175.0222