Learn More
4,5,6-trifluoropyrimidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11415600
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11415600 1 g 1g
15403327 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11415600 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H25855.03
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 17573-78-3 | Molecular Formula: C4HF3N2 | Molecular Weight: 134.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17573-78-3
Formule moléculaire C4HF3N2
Poids moléculaire (g/mol) 134.06
Numéro MDL MFCD05662363
Clé InChI AQKOJKCYBNUFLU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrimidine, 4,5,6-trifluoro, pubchem6922, acmc-1bol2, pyrimidine,4,5,6-trifluoro, 4,5,6-trifluoro-1,3-diazine, 4,5,6-tris fluoranyl pyrimidine, 4,5,6-trifluoropyrimidine, 4,5,6-trifluoro pyrimidine, pyrimidine, 4,5,6-trifluoro-8ci,9ci
CID PubChem 3572764
Nom IUPAC 4,5,6-trifluoropyrimidine
SMILES FC1=NC=NC(F)=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5,6-Trifluoropyrimidine
Densité 1.4609
Point d’ébullition 83°C to 85°C
Point d’éclair >85°C (185°F)
Indice de réfraction 1.408
Quantité 1 g
Numéro UN UN1760
Poids de la formule 134.06
Pourcentage de pureté 97%