Learn More
4’,5,7 -trihydroxyflavanone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11312287
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11312287 2 g 2g
11322287 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11312287 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09834.04
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 67604-48-2 | C15H12O5 | 272.256 g/mol
(±)-Naringenin is an antioxidant flavonoid. It has anti-inflammatory and antitumor properties. (±)-Naringenin induces apoptosis. It stimulates DNA repair following oxidative damage. (±)-Naringenin inhibits the activity of PI 3-kinase (PI(3)K).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La (±)-naringénine est un flavonoïde antioxydant. Elle possède des propriétés anti-inflammatoires et antitumorales. La (±)-naringénine induit l’apoptose. Elle stimule la réparation de l’ADN suite à des dommages oxydatifs. La (±)-naringénine inhibe l’activité de la PI 3-kinase (PI(3)K).
Solubilité
Soluble dans l’éthanol (50 mg/ml), le DMSO, le méthanol et l’hydroxyde d’ammonium (50 mg/ml). Insoluble dans l’eau (presque)
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67604-48-2
Formule moléculaire C15H12O5
Poids moléculaire (g/mol) 272.256
Numéro MDL MFCD00006844
Clé InChI FTVWIRXFELQLPI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme naringenin, 5,7-dihydroxy-2-4-hydroxyphenyl chroman-4-one, naringenine, 4',5,7-trihydroxyflavanone, +/--naringenin, naringetol, salipurpol, --naringenin, narigenin, salipurol
CID PubChem 932
ChEBI CHEBI:50202
Nom IUPAC 5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphényle)-2,3-dihydrochromen-4-one
SMILES C1C(OC2=CC(=CC(=C2C1=O)O)O)C3=CC=C(C=C3)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4',5,7-Trihydroxyflavanone
Point de fusion 248°C to 251°C
Quantité 2 g
Merck Index 14,6424
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol (50mg/ml),DMSO,methanol,and ammonium hydroxide (50mg/ml). Insoluble in water (almost)
Poids de la formule 272.26
Pourcentage de pureté 97%