Learn More
4’,5,7-trihydroxyflavone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11358126
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11358126 25 mg 25mg
11368126 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11358126 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15041.MB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.52€
    60.65€ / 25mg
    Économisez 11.87€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 520-36-5 | C15H10O5 | 270.24 g/mol
4',5,7-Trihydroxyflavone is a nonmutagenic flavonoid shown to inhibit cell proliferation, angiogenesis and protein kinase. Also induces apoptosis in breast cancer cells. It inhibit topoisomerase I-catalyzed DNA re-ligation and enhance gap junctional intercellular communication.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4′,5,7-La trihydroxyflavone est un flavonoïde non mutagène qui inhibe la prolifération cellulaire, l’angiogenèse et la protéine kinase. Elle induit également l’apoptose dans les cellules cancéreuses du sein. Elle inhibe la re-ligature de l’ADN I-catalysée par la topoisomérase et améliore la communication intercellulaire par jonction lacunaire.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde (27 mg/ml) ou 1l’hydroxyde de potassium M (50mg/ml).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 520-36-5
Formule moléculaire C15H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 270.24
Numéro MDL MFCD00006831
Clé InChI KZNIFHPLKGYRTM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme apigenin, 5,7-dihydroxy-2-4-hydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, chamomile, spigenin, versulin, apigenol, 4',5,7-trihydroxyflavone, apigenine, c.i. natural yellow 1, 5,7,4'-trihydroxyflavone
CID PubChem 5280443
ChEBI CHEBI:18388
Nom IUPAC 5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1=CC(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4',5,7-Trihydroxyflavone
Point de fusion ∽315°C (decomposition)
Quantité 25 mg
Beilstein 262620
Merck Index 14,730
Informations sur la solubilité Soluble in dimethyl sulfoxide (27mg/ml) or 1M potassium hydroxide (50mg/ml).
Poids de la formule 270.24
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4',5,7-Trihydroxyflavone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-benzo pyrone