Learn More
4’,5,7-trihydroxyisoflavone, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15405509
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
100mg
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15405509 100 mg 100mg
15485499 1 g 1g
15495499 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15405509 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63241.MC
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Inhibiteur de la tyrosine protéine kinase
4',5,7-Trihydroxyisoflavone is used to inhibitor of tyrosine protein kinase. Genistein inhibits EGF-stimulated phosphorylation in cultured cells. Also used to explore signal transduction pathways.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4′,5,7-trihydroxyisoflavone est utilisée pour inhiber la protéine tyrosine kinase. La génistéine inhibe la phosphorylation stimulée par l’EGF dans les cellules cultivées. Elle est également utilisée pour explorer les voies de transduction du signal.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et le méthanol. Insoluble dans l’eau froide.
Remarques
Protège de la chaleur. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 446-72-0
Formule moléculaire C15H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 270.24
Numéro MDL MFCD00016952
Clé InChI TZBJGXHYKVUXJN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme genistein, prunetol, genisteol, 4',5,7-trihydroxyisoflavone, genisterin, sophoricol, 5,7,4'-trihydroxyisoflavone, bonistein, 5,7-dihydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, genestein
CID PubChem 5280961
ChEBI CHEBI:28088
Nom IUPAC 5,7-dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1=COC2=CC(O)=CC(O)=C2C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4',5,7-Trihydroxyisoflavone
Point de fusion ∼300°C
Couleur Marron à blanc
Quantité 100 mg
Beilstein 263823
Merck Index 14,4391
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,methanol. Insoluble in cold water.
Poids de la formule 270.24
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Poudre