Learn More
4,5’,8-triméthylpsoralen, 97,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10510594 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Unit Size:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
10510594 1 g 1g
10502061 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10510594 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 229880010
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 3902-71-4 | C14H12O3 | 228.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3902-71-4
Formule moléculaire C14H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 228.25
Numéro MDL MFCD00005010
Clé InChI FMHHVULEAZTJMA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trioxsalen, trioxysalen, trisoralen, trimethylpsoralen, 4,5',8-trimethylpsoralen, elder 8011, trioxisaleno, trioxysalene, trioxysalenum, 2',4,8-trimethylpsoralen
CID PubChem 5585
ChEBI CHEBI:28329
Nom IUPAC 2,5,9-triméthylfuro[3,2-g]chromen-7-one
SMILES CC1=CC2=CC3=C(OC(=O)C=C3C)C(C)=C2O1
Specifications
Nom chimique ou matériau 4, 5', 8-Trimethylpsoralen
Note relative au nom 97.5%
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 230.0°C to 234.0°C
Couleur Blanc à beige
Perte à la dessiccation 0.5% max. (105°C, 6 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96.5% min. (on dried substance) (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Merck Index 15, 9907
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: sparingly soluble in boiling water,slightly soluble in methanol,ethanol,chloroform
Poids de la formule 228.25
Pourcentage de pureté 97.5%
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4,5',8-Trimethylpsoralen
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.