Learn More
4-(5-(Bis(2-chloroethyl)amino)-1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)butanoic acid hydrochloride, 99%, BLD Pharm™
Code produit 30956624
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30956624 100 mg
30949931 250 mg
30953239 5 g
30950662 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30956624 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD115311100mg
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(5-(Bis(2-chloroethyl)amino)-1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)butanoic acid hydrochloride
CAS 3543-75-7
Formule moléculaire C16H22Cl3N3O2
Numéro MDL MFCD01658758
Quantité 100 mg
SMILES Cl.CN1C(CCCC(O)=O)=NC2=C1C=CC(=C2)N(CCCl)CCCl
Poids moléculaire (g/mol) 394.72
Pourcentage de pureté 99%