Learn More
4,5-bis(di-tert-butylphosphino)-9,9-diméthylxanthène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11317249
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11317249 1 g 1g
11307249 500 mg 500mg
11327249 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11317249 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27420.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 856405-77-1 | C31H48OP2 | 498.672 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 856405-77-1
Formule moléculaire C31H48OP2
Poids moléculaire (g/mol) 498.672
Numéro MDL MFCD07781995
Clé InChI ZEIZANJFJXHMNS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9,9-dimethyl-4,5-bis di-tert-butylphosphino xanthene, 9,9-dimethyl-9h-xanthene-4,5-diyl bis di-tert-butylphosphine, t-bu-xantphos, 4,5-bis di-tert-butylphosphino-9,9-dimethylxanthene, 9,9-dimethyl-4,5-bis di-t-butylphosphino xanthene, di-tert-butyl 5-di-tert-butylphosphanyl-9,9-dimethylxanthen-4-yl phosphane, acmc-20alvv, 4,5-bis di-t-butylphosphino-9,9-dimethylxanthene, 4,5-bis di-tert-butylphosphino-9,9-dimethyl-9h-xanthene
CID PubChem 16218202
Nom IUPAC ditert-butyl-(5-ditert-butylphosphanyl-9,9-diméthylxanthen-4-yl)phosphane
SMILES CC1(C2=C(C(=CC=C2)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)OC3=C1C=CC=C3P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5-Bis(di-tert-butylphosphino)-9,9-dimethylxanthene
Point de fusion 153°C to 157°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 498.68
Pourcentage de pureté 99%