Learn More
4,5-bis(diphénylphosphino)-9,9-diméthylxanthène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11346699
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11346699 5 g 5g
11336699 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11346699 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26241.06
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 161265-03-8 | C39H32OP2 | 578.63 g/mol
Le 4,5-bis(diphénylphosphino)-9, 9-diméthylxanthène est utilisé comme ligand bidentate, qui trouve son application dans l’hydroformylation des alcènes.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4,5-bis(diphénylphosphino)-9, le 9-diméthylxanthène est utilisé comme ligand bidentate, qui trouve l’application dans l’hydroformylation des alcènes.
Solubilité
Soluble dans des solvants organiques.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 161265-03-8
Formule moléculaire C39H32OP2
Poids moléculaire (g/mol) 578.63
Numéro MDL MFCD00233866
Clé InChI CXNIUSPIQKWYAI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme xantphos, 4,5-bis diphenylphosphino-9,9-dimethylxanthene, 9,9-dimethyl-4,5-bis diphenylphosphino xanthene, 9,9-dimethyl-9h-xanthene-4,5-diyl bis diphenylphosphine, dimethylbisdiphenylphosphinoxanthene, unii-nmu72mog9b, nmu72mog9b, 9,9-dimethyl-9h-xanthene-4,5-diyl bis diphenylphosphane, 5-diphenylphosphanyl-9,9-dimethylxanthen-4-yl-diphenylphosphane, 4,5-bis-diphenylphosphanyl-9,9-dimethyl-9h-xanthene
CID PubChem 636044
Nom IUPAC (5-diphénylphosphanyl-9,9-diméthylxanthen-4-yl)-diphénylphosphane
SMILES CC1(C)C2=C(OC3=C1C=CC=C3P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(=CC=C2)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene
Point de fusion 224°C to 228°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in organic solvents.
Poids de la formule 578.62
Pourcentage de pureté 97%