Learn More
4,5-bis(diphénylphosphino)-9,9-diméthylxanthène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15437565
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15437565 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15437565 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26241.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Le 4,5-bis(diphénylphosphino)-9, 9-diméthylxanthène est utilisé comme ligand bidentate, qui trouve son application dans l’hydroformylation des alcènes.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4,5-bis(diphénylphosphino)-9, le 9-diméthylxanthène est utilisé comme ligand bidentate, qui trouve l’application dans l’hydroformylation des alcènes.
Solubilité
Soluble dans des solvants organiques.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene
CAS 161265-03-8
Point de fusion 224°C to 228°C
Formule moléculaire C39H32OP2
Numéro MDL MFCD00233866
Quantité 25 g
Synonyme xantphos, 4,5-bis diphenylphosphino-9,9-dimethylxanthene, 9,9-dimethyl-4,5-bis diphenylphosphino xanthene, 9,9-dimethyl-9 h-xanthene-4,5-diyl bis diphenylphosphine, dimethylbisdiphenylphosphinoxanthene
Informations sur la solubilité Soluble in organic solvents.
Clé InChI CXNIUSPIQKWYAI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)C2=C(OC3=C1C=CC=C3P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(=CC=C2)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC (5-diphénylphosphanyl-9,9-diméthylxanthen-4-yl)-diphénylphosphane
Poids moléculaire (g/mol) 578.63
CID PubChem 636044
Poids de la formule 578.62
Pourcentage de pureté 97%