Learn More
4-(5-bromo-2-thiényl)-1,3-thiazol-2-amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10019081
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10019081 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10019081 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB09097DA
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(5-Bromo-2-thienyl)-1, 3-thiazol-2-amine
CAS 34801-14-4
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C7H5BrN2S2
Numéro MDL MFCD01812622
Quantité 1 g
Synonyme 4-5-bromothiophen-2-yl thiazol-2-amine, 4-5-bromothiophen-2-yl-1,3-thiazol-2-amine, 4-5-bromothiophen-2-yl thiazol-2-ylamine, 4-5-bromo-2-thienyl-1,3-thiazol-2-amine, 4-5-bromo-thiophen-2-yl-thiazol-2-ylamine, 2-amino-4-5-bromothien-2-yl thiazole, 4-5-bromothien-2-yl-1,3-thiazol-2-amine, 4-5-bromo-2-thienyl-1,3-thiazole-2-ylamine, 2-thiazolamine, 4-5-bromo-2-thienyl, maybridge1_001930
Clé InChI MMZHPDCFNLBMBY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(SC(=C1)Br)C2=CSC(=N2)N
Nom IUPAC 4-(5-bromothiophène-2-yl)-1,3-thiazol-2-amine
Poids moléculaire (g/mol) 261.155
CID PubChem 725239
Poids de la formule 261.17
Pourcentage de pureté 97%