Learn More
4-[(5-bromothien-2-yl)méthyl]morpholine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10091574
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10091574 1 g Flacon en verre ambré 1g
10162984 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10091574 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC73410DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 364793-76-0
Formule moléculaire C9H12BrNOS
Poids moléculaire (g/mol) 262.165
Numéro MDL MFCD11506356
Clé InChI XTTAOCHKCUOJFW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-5-bromothiophen-2-yl methyl morpholine, 4-5-bromothien-2-yl methyl morpholine, 5-bromo-2-morpholin-4-ylmethyl thiophene, morpholine,4-5-bromo-2-thienyl methyl, 4-5-bromothien-2-ylmethyl morpholine, 2-bromo-5-morpholin-4-ylmethyl thiophene, 4-5-bromo-thiophen-2-ylmethyl-morpholine
CID PubChem 21914272
Nom IUPAC 4-[(5-bromothiophène-2-yl)méthyl]morpholine
SMILES C1COCCN1CC2=CC=C(S2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[(5-Bromothien-2-yl)methyl]morpholine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 262.17
Pourcentage de pureté 97%