Learn More
4-(5-bromothien-2-yl)pyridine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10614775
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10614775 5 g Flacon en verre ambré 5g
10480934 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10614775 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC67010DE
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 2199-93-1
Formule moléculaire C11H7BrO3
Poids moléculaire (g/mol) 267.08
Numéro MDL MFCD00024075
Clé InChI XFQYOFLFNKCHLG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-acetyl-6-bromocoumarin, 3-acetyl-6-bromo-2h-chromen-2-one, 3-acetyl-6-bromo-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one,3-acetyl-6-bromo, 3-acetyl-6-bromo-2-oxochromene, pubchem13336, maybridge1_000212, zerenex e/1034014, 6-bromanyl-3-ethanoyl-chromen-2-one
CID PubChem 304813
Nom IUPAC 3-acetyl-6-bromo-2H-chromen-2-one
SMILES CC(=O)C1=CC2=CC(Br)=CC=C2OC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(5-Bromothien-2-yl)pyridine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire Yes
Quantité 5 g
Poids de la formule 267.08
Pourcentage de pureté 97%