Learn More
4,5-Désisopropylidène Topiramate, TRC
Code produit 30133809
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133809 100 mg 100mg
17923385 25 mg 25mg
17961355 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133809 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD290175100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106881-41-8
Formule moléculaire C9 H17 N O8 S
Poids moléculaire (g/mol) 299.3
Synonyme 2,3-O-(1-Methylethylidene)-β-D-fructopyranose 1-Sulfamate, 5H-1,3-Dioxolo[4,5-b]pyran, β-D-fructopyranose deriv.
Nom IUPAC [(3aS,6R,7R,7aS)-6,7-dihydroxy-2,2-diméthyl-5,6,7,7a-tétrahydro-[1,3]dioxolo[4,5-b]pyran-3a-yl]sulfamate de méthylle
SMILES CC1(C)O[C@H]2[C@H](O)[C@H](O)CO[C@@]2(COS(=O)(=O)N)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5-Desisopropylidene Topiramate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H17NO8S/c1-8(2)17-7-6(12)5(11)3-15-9(7,18-8)4-16-19(10,13)14/h5-7,11-12H,3-4H2,1-2H3,(H2,10,13,14)/t5-,6-,7+,9+/m1/s1
Poids de la formule 299.0675
Pourcentage de pureté >95%