Learn More
4,5-diamino-6-chloropyrimidine, TRC
Code produit 30352262
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30352262 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30352262 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4162752.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5-Diamino-6-chloropyrimidine
CAS 4316-98-7
Formule moléculaire C4 H5 Cl N4
Quantité 2.5 g
Synonyme 4-Chloropyrimidine-5,6-diamine, 5,6-Diamino-4-chloropyrimidine, 6-Chloropyrimidine-4,5-diamine, NSC 36907, 6-Chloro-4,5-pyrimidinediamine
Formule InChI InChI=1S/C4H5ClN4/c5-3-2(6)4(7)9-1-8-3/h1H,6H2,(H2,7,8,9)
SMILES Nc1ncnc(Cl)c1N
Nom IUPAC 6-chloropyrimidine-4,5-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 144.562
Poids de la formule 144.02