Learn More
4,5-diaminopyrimidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10366354 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10366354 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10366354 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 112400010
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4, 5-Diaminopyrimidine
CAS 13754-19-3
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 200°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 229°C (32.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4H6N4
Numéro MDL MFCD00006113
Quantité 1 g
Beilstein 24, 324
Synonyme 4,5-diaminopyrimidine, 4,5-pyrimidinediamine, pyrimidine, 4,5-diamino, 4,5-pyrimidinediamine 9ci, pubchem7057, pyrimidine,5-diamino, 4,5 diamino pyrimidine, 4,5-diamino-pyrimidine, acmc-1cfbq, 4,5-diaminopyrimidiine
Clé InChI PPAULTVPKLVLII-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=CN=CN=C1N
Nom IUPAC pyrimidine-4,5-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 110.12
CID PubChem 83703
Poids de la formule 110.12
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4,5-Diaminopyrimidine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.